Documentos Principais
Z177474
Sigma-Aldrich
Vakuwash®
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.465,00
R$ 2.465,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.465,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
R$ 2.465,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Descrição geral
For rinsing and drying glass cuvettes. Cell is held, open end down, against a rubber cushion which closes vacuum system. Includes 500 mL PP flask, Vikem® stopper, tubing, and Vakuwash funnel.
Informações legais
Vakuwash is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)