Documentos Principais
Z174254
Sigma-Aldrich
Catalyst tower
threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.523,00
R$ 1.523,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.523,00
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.79
R$ 1.523,00
Check Cart for Availability
D.E. × D.I.
48 mm × 44 mm
coluna C
580 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Threaded ST/NS: 45/50 joint, glass stopcock, with two hose barbs.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)