Documentos Principais
Z167525
Sigma-Aldrich
Aldrich® Schlenk-type Liebig condenser
male joint: ST/NS 14/20, female joint: ST/NS 14/20
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 497,00
R$ 497,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 497,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
R$ 497,00
Check Cart for Availability
rótulo
P
Junta
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Comprimento
100 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Replacement part for Aldrich Air-Sensitive glass kit. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140 deg C.
Ligação
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.