Documentos Principais
Z167444
Sigma-Aldrich
Vacuum distillation adapter with threaded 14/20 joints
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 14/20
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 429,00
R$ 429,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 429,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.43
R$ 429,00
Check Cart for Availability
rótulo
B
Junta
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS14/20
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.