Documentos Principais
CLS762422
Pyrex® HDPE stopper, improved form
stopper joint: 22
Sinônimo(s):
flask stopper, flask stoppers, stoppers, Corning® 7624
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 84,00
R$ 84,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 84,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122500
NACRES:
NB.43
R$ 84,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Junta
joint: stopper22
fabricante/nome comercial
Corning 7624-22
Descrição geral
Blue and white stoppers with closed bottoms, made of linear high-density polyethylene. Improved design fully protects the neck in the event of accidental tipping.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)