Documentos Principais
Z567752
Q-Tube glass pressure tube
volume 35 mL, heavy-wall
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 326,00
R$ 326,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 326,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
R$ 326,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Q Labtech
Parâmetros
500 psi pressure at 90 °C
volume
35 mL
Categorias relacionadas
Informações legais
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6