Documentos
Z155527
Griffin-type SS beaker
capacity 250 mL, without handle
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiais
stainless steel
Características
graduations: no
A × D.E.
83 mm × 67 mm
capacidade
250 mL