Documentos Principais
Z147931
Sigma-Aldrich
Glass sample holder
Boat, size 1 in. × 6 in.
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.422,00
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.422,00
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
R$ 1.422,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
Parâmetros
230-490 °C temp. limit
tamanho
1 in. × 6 in.
Descrição geral
These sample holders come in both boat and tube designs, made of borosilicate glass. The glass vessel is ideal for transporting and drying chemical samples in the Aldrich Abderhalden apparatus, in desiccators, or in any drying oven. It has a molded end piece to grip and easier handling of the boat.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)