Documentos Principais
Z137561
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 6 mm × 6 mm × 1 mm
Selecione um tamanho
1 LB
R$ 1.860,00
R$ 1.860,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 LB
R$ 1.860,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 1.860,00
Check Cart for Availability
Materiais
borosilicate glass
descrição
Quantity: ~590/lb.
C × D.E. × espessura
6 mm × 6 mm × 1 mm
Categorias relacionadas
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)