Documentos Principais
Z130915
Nalgene® Griffin beakers
capacity 250 mL, transparent polymethylpentene
Sinônimo(s):
PMP beaker, nalgene PMP beaker
Selecione um tamanho
1 PKG
R$ 907,00
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 PKG
R$ 907,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
R$ 907,00
Check Cart for Availability
Materiais
transparent polymethylpentene
Características
graduations
embalagem
pkg of 6 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 1203-0250
capacidade
250 mL
Descrição geral
Low form. With silk-screened graduations, Nalgene catalog number, size and resin codes, max. use temp., and "no flame" symbol. Meet the ISO/DIS 7056 International Standards for Laboratory Plasticware Accuracy. Chemically resistant. Autoclavable. Not for use on a hot plate.
may be used continuously at 150 °C, intermittently at 175 °C
Outras notas
Browse all plastic beakers
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Questions
  1. how many beaker in one pack, please?
    1 answer
    1. As mentioned in the PROPERTIES section, there are 6 in one pack.