Documentos Principais
Z126039
Sigma-Aldrich
ACE Stir-Lube® stirrer lubricant
1 oz or 4 oz sizes
Selecione um tamanho
1 OZ
R$ 208,00
4 OZ
R$ 676,00
R$ 208,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 OZ
R$ 208,00
4 OZ
R$ 676,00
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.72
R$ 208,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Ace Glass 811710
Descrição geral
Low-melting. Only very thin film needed. A non-cooled ACE bearing can be operated at 1500 r.p.m. and water-cooled bearings up to 2000 r.p.m. for many hours with negligible wear.
Informações legais
ACE Stir-Lube is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)