Documentos Principais
Z568597
Krytox® XHT-BDZ grease
weight 2 oz (tube)
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 2.259,00
R$ 2.259,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 2.259,00
About This Item
Código UNSPSC:
15121900
NACRES:
NB.35
R$ 2.259,00
Check Cart for Availability
fabricante/nome comercial
Du Pont
peso
2 oz (tube)
Descrição geral
Designed for high temperature applications in the 288°C (550°F) range and higher. Chemically inert, non-flammable. Has low oil evaporation and is thickened with a non-melting thickener to allow use at temperatures above the melting point of common greases. White, creamy consistency. Useful temp range: 23 to 680°F with intermittent spikes greater than or equal to 752°F.
Informações legais
Krytox is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)