Documentos Principais
Z123552
Sigma-Aldrich
Fluorolube®
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 1.415,00
R$ 1.415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 1.415,00
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.32
R$ 1.415,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Parâmetros
1370-4000 cm-1 spectral range
técnica(s)
IR spectroscopy: suitable
Descrição geral
For IR sample mulls. 1 oz. tube.
Informações legais
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)