Documentos Principais
Z117447
LDPE laboratory tubing
I.D. × O.D. 3/16 in. × 5/16 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
D.I. × D.E.
3/16 in. × 5/16 in.
espessura da parede
1/16 in.
Descrição geral
Good chemical resistance, translucent, and rigid. Temp. range: -103 to 120°F.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)