Documentos Principais
Z116394
Double-ended needle
gauge 12, L 6 in.
Selecione um tamanho
6 EA
R$ 765,00
R$ 765,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
6 EA
R$ 765,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122002
NACRES:
NB.03
R$ 765,00
Check Cart for Availability
embalagem
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Cadence Science
Comprimento
6 in.
medidor
12
Categorias relacionadas
Descrição geral
304 SS. One noncoring tip, one flat-cut end.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8