Documentos Principais
Z115738
Sigma-Aldrich
Aldrich® rotary evaporator cleaning adapter
joint: ST/NS 24/40
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 395,00
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 395,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
R$ 395,00
Check Cart for Availability
Junta
joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
For fast and easy cleaning of evaporator condenser assembly.
Evaporator Cleaning Technique
1. Attach the cleaning adapter to a rotary evaporator.
2. Plug the end of the cleaning adapter.
3. Pull solvent into the system through the feed tube.
4. Quickly release the vacuum.
5. Solvent is sprayed throughout the entire assembly cleaning it quickly and efficiently.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)