Documentos Principais
WHA111105
Whatman® polycarbonate Nuclepore filter discs 0.1 μm pore size
hydrophilic, track-etched, treated with PVP, 100 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Whatman filter papers, Whatman membrane, Z740047, nuclepore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® Nuclepore Track-Etched Membranes, diam. 47 mm, pore size 0.1 μm, polycarbonate
Materiais
polycarbonate
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 111105
Whatman Article No. 28417637 (US reference)
Diâmetro
47 mm
tamanho de poro
0.1 μm
Aplicação
  • Epifluorescence microscopy
  • Environmental analysis
  • Cell biologyEPA testing
  • Fuel testing
  • Bioassays
  • Parasitology
  • Air analysis
  • Water microbiology
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)