Documentos Principais
WHA10380204
Whatman® quadrant folded cellulose fiber filter papers
Grade 41 FF, diam. (110 mm), pack of 500 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115727
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose
Características
Grade 41 FF
Nominal Ash Content: 0.007%
embalagem
pack of 500 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva
Diâmetro
(110 mm)
espessura
(215 μm)
Descrição geral
Quadrant folded filter paper saves the user valuable time and provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
Características e benefícios
  • Quadrant folded filter paper saves the user valuable time.
  • Quadrant folded filter paper provides ease of use when undertaking repetitive or multiple analyses.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)