Documentos Principais
W800111
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl methyl carbonate
stabilized, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
(Z)-3-hexen-1-yl methyl carbonate
Selecione um tamanho
W800111-SAMPLE-K
R$ 926,00
100 G
R$ 1.191,00
1 KG
R$ 3.496,00
R$ 926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W800111-SAMPLE-K
R$ 926,00
100 G
R$ 1.191,00
1 KG
R$ 3.496,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.838
NACRES:
NA.21
R$ 926,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
contém
α-tocopherol synthetic
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; green; floral; waxy; violet
cadeia de caracteres SMILES
O(CC\C=C/CC)C(=O)OC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-4-5-6-7-11-8(9)10-2/h4-5H,3,6-7H2,1-2H3/b5-4-
chave InChI
BLOXMGXSDAAJGX-PLNGDYQASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)