W6799
Pyruvic-1,2-13C2 acid
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
2-Oxo-propanoic-1,2-13C2 acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥95% (CP)
p.e.
165 °C (lit.)
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C[13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i2+1,3+1
chave InChI
LCTONWCANYUPML-SUEIGJEOSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)