Documentos Principais
487805
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-18O2
95 atom % 18O
Sinônimo(s):
Acetic acid-18O2 sodium salt
Selecione um tamanho
1 G
R$ 10.310,00
R$ 10.310,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 10.310,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3C18O2Na
Número CAS:
Peso molecular:
86.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 10.310,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
95 atom % 18O
Formulário
solid
pf
>300 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+4
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC([18O-])=[18O]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i3+2,4+2;
chave InChI
VMHLLURERBWHNL-MZCPDTSISA-M
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)