Documentos Principais
W526606
Sigma-Aldrich
(±)-Camphor
≥95.5%
Sinônimo(s):
1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one
Selecione um tamanho
W526606-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 720,00
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W526606-SAMPLE-K
R$ 334,00
1 KG
R$ 720,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H16O
Número CAS:
Peso molecular:
152.23
Número FEMA:
4513
Beilstein:
1907611
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 334,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
densidade de vapor
5.2 (vs air)
pressão de vapor
4 mmHg ( 70 °C)
Ensaio
≥95.5%
Lim. expl.
3.5 %
p.e.
204 °C (lit.)
pf
175-177 °C (lit.)
solubilidade
95% ethanol: soluble 1 mL/mL
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
camphor
Organoléptico
camphoraceous
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CC1=O)(CC2)C(C)(C)[C@]12C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
chave InChI
DSSYKIVIOFKYAU-XCBNKYQSSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2 Inhalation
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
147.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
D-Camphor analytical standard
Supelco
50843
D-Camphor
(−)-Borneol analytical standard
Supelco
15598
(−)-Borneol
D-Camphor Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1119
D-Camphor
Simon P Skinner et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(29), 9022-9027 (2015-07-02)
The energy landscapes of proteins are highly complex and can be influenced by changes in physical and chemical conditions under which the protein is studied. The redox enzyme cytochrome P450cam undergoes a multistep catalytic cycle wherein two electrons are transferred
Tamera J Corte et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 190(2), 208-217 (2014-06-18)
Pulmonary hypertension (PH) associated with fibrotic idiopathic interstitial pneumonia (IIP; idiopathic pulmonary fibrosis and nonspecific interstitial pneumonia) confers important additional morbidity and mortality. To evaluate the safety and clinical efficacy of the dual endothelin-1 receptor antagonist bosentan in this patient
Hiroyuki Yamashita et al.
Pharmaceutical research, 30(1), 70-80 (2012-08-22)
Although a number of studies have reported that cocrystals can form by heating a physical mixture of two components, details surrounding heat-induced cocrystal formation remain unclear. Here, we attempted to clarify the thermal behavior of a physical mixture and cocrystal
Dong-Bin Dang et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(22), 2243-2245 (2013-02-12)
A series of 3D homochiral manganese-lanthanide frameworks have been synthesized based on chiral camphoric acid. In the heterometallic features, D-camphoric acids are unprecedentedly embedded in three coordination modes.
Christian Merten et al.
The journal of physical chemistry. A, 116(27), 7329-7336 (2012-06-06)
In the present work, the first observation of strong resonance Raman optical activity (RROA) involving more that one resonant electronic state is reported. The chiral transition metal complex bis-(trifluoroacetylcamphorato) copper(II), abbreviated Cu(tfc)(2), exhibits both resonance Raman (RR) and RROA spectra