W526509
Coumarin
≥98%
Sinônimo(s):
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
grau
Halal
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 47 °C)
Ensaio
≥98%
origem
China origin
p.e.
298 °C (lit.)
pf
68-73 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; sweet
cadeia de caracteres SMILES
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
chave InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
323.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
162 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?