Documentos Principais
W208620
Sigma-Aldrich
trans-anetol
natural, 99%, FG
Sinônimo(s):
4-Propenilanisol, trans-1-metoxi-4-(1-propenil)benzeno
Selecione um tamanho
W208620-SAMPLE-K
R$ 347,00
1 KG
R$ 1.286,00
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W208620-SAMPLE-K
R$ 347,00
1 KG
R$ 1.286,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHC6H4OCH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número FEMA:
2086
Beilstein:
774229
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
4.010
NACRES:
NA.21
R$ 347,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
99%
composição
contains trans-Anethole
índice de refração
n20/D 1.561 (lit.)
p.e.
234-237 °C (lit.)
pf
20-21 °C (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
trans-anethole
Organoléptico
anise; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Derivado de fenilpropeno de ocorrência natural que é estrogênico em concentrações menores e citotóxico em concentrações maiores para linhagens celulares cancerosas. A citotoxicidade está relacionada ao metabolismo de trans-anetol em 4-hidroxi-1-propenilbenzeno.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
101 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Riham Gharib et al.
Food chemistry, 267, 67-74 (2018-06-24)
The effect of hydrogenation of phospholipids on the characteristics of freeze-dried liposomes was investigated using hydroxypropyl-ß-cyclodextrin (HP-ß-CD) as membrane protectant. The ethanol-injection method was applied to prepare liposomes using hydrogenated (Phospholopion-90H and 80H) and non-hydrogenated phospholipids (Lipoid-S100) in combination with
Riham Gharib et al.
The Journal of membrane biology, 250(3), 259-271 (2017-04-24)
The effect of structurally closely related phenylpropenes (PPs), estragole, anethole, eugenol, and isoeugenol, on the fluidity of dipalmitoyl phosphatidyl choline (DPPC) liposome membrane was investigated by DSC, Raman, and fluorescence anisotropy of 1,6-diphenyl-1,3,5-hexatriene (DPH). Liposomes were prepared by thin-film hydration
Camila Fernanda Estevão-Silva et al.
Journal of natural medicines, 68(3), 567-575 (2014-05-03)
The aim of this study was to investigate the effect of anethole (AN) and eugenol (EUG) on leukocyte migration using in vitro chemotaxis and in situ microcirculation assays. BALB/c mice were used for the in vitro chemotaxis assay, and Wistar
Kyu-Sik Chang et al.
Journal of medical entomology, 51(4), 804-810 (2014-08-15)
An assessment was made of the toxicity of 12 insecticides and three essential oils as well as Bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti) alone or in combination with the oil major constituents (E)-anethole (AN), (E) -cinnamaldehyde (CA), and eugenol (EU; 1:1
Matthias Onghena et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 31(12), 2090-2102 (2014-11-20)
In 2011, the European Union prohibited the production of polycarbonate (PC) baby bottles due to the toxic effects of the PC monomer bisphenol-A. Therefore, baby bottles made of alternative materials, e.g. polypropylene (PP) or polyethersulphone (PES), are currently marketed. The
Artigos
The EU’s definition of natural flavors is under review as GMM use in fermentation raises questions. Learn how regulations and consumer perceptions may shift.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Bonjour l anethol que vous vendez et elle sous forme liquide Et il compatible avec un alcool alimentaire pour fabrication de boissons alcoolisée type pastis
    1 answer
    1. This product is in liquid form and is food grade, making it suitable for use in food and beverage applications. It is advised to perform a literature review to determine methods for manufacturing beverages.
      Helpful?
  2. What is the method to dissolve W208620, Anethol?
    1 answer
    1. Anethol (W208620) is slightly soluble in water. It is miscible with chloroform and ether, and its solubility is 1 ml in 2 ml of 96% alcohol (in ethanol).