W518301
trans-Ferulic acid
≥99%
Sinônimo(s):
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
Selecione um tamanho
R$ 373,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 373,00
Disponível para enviar em25 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
pf
168-172 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
faint
cadeia de caracteres SMILES
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
chave InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Descrição geral
Aplicação
<li><strong>Green banana (Musa ssp.) mixed pulp and peel flour: A new ingredient with interesting bioactive, nutritional, and technological properties for food applications.</strong> Highlights the utility of green banana flour as a rich source of dietary fibers and bioactive compounds including trans-ferulic acid, emphasizing its benefits in food enhancement and nutritional supplementation (Viana et al., 2024).</li>
</ul>
Ações bioquímicas/fisiológicas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?