Documentos Principais
W511609
Sigma-Aldrich
2-Methylquinoxaline
≥97%
Selecione um tamanho
W511609-SAMPLE
R$ 373,00
1 KG
R$ 5.089,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W511609-SAMPLE
R$ 373,00
1 KG
R$ 5.089,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Beilstein:
113307
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.139
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.613 (lit.)
p.e.
245-247 °C (lit.)
densidade
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
coffee; nutty; roasted
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cnc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H8N2/c1-7-6-10-8-4-2-3-5-9(8)11-7/h2-6H,1H3
chave InChI
ALHUXMDEZNLFTA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
2-Methylquinoxaline is a heterocyclic compound used in roasted and meat flavoring.[1] It is one of the volatile compounds formed during the thermal reaction between L-cysteine and dihydroxyacetone in glycerine.[2]
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
224.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
107 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Rowe DJ
Chemistry and Technology of Flavors and Fragrances., 110-110 (2004)
Volatile Products Formed from L-Cysteine and Dihydroxyacetone Thermally Treated in Different Solvents.
Okumura J, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 54(7), 1631-1638 (1990)
Methylglyoxal assay in cells as 2-methylquinoxaline using 1,2-diaminobenzene as derivatizing reagent.
C Cordeiro et al.
Analytical biochemistry, 234(2), 221-224 (1996-02-15)
Determination of methylglyoxal as 2-methylquinoxaline by high-performance liquid chromatography and its application to biological samples.
S Ohmori et al.
Journal of chromatography, 414(1), 149-155 (1987-02-20)
F W Chaplen et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95(10), 5533-5538 (1998-05-20)
Methylglyoxal is an alpha-ketoaldehyde and dicarbonyl formed in cells as a side product of normal metabolism. Endogenously produced dicarbonyls, such as methylglyoxal, are involved in numerous pathogenic processes in vivo, including carcinogenesis and advanced glycation end-product formation; advanced glycation end-products