Documentos Principais
W510424
Sigma-Aldrich
3′,4′-Dimethoxyacetophenone
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3O)2C6H3COCH3
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Beilstein:
781213
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
p.e.
286-288 °C (lit.)
pf
47-54 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
woody; floral; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1OC)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O3/c1-7(11)8-4-5-9(12-2)10(6-8)13-3/h4-6H,1-3H3
chave InChI
IQZLUWLMQNGTIW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)