Documentos Principais
W490355
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-methyl-2-oxopentanoate
≥95%
Selecione um tamanho
W490355-SAMPLE-K
R$ 411,00
100 G
R$ 1.288,00
500 G
R$ 4.083,00
R$ 411,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W490355-SAMPLE-K
R$ 411,00
100 G
R$ 1.288,00
500 G
R$ 4.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O3
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número FEMA:
4903
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
herbaceous; woody; walnut
grau:
Halal
Kosher
alérgeno alimentar:
no known allergens
R$ 411,00
Previsão de entrega em09 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
herbaceous; woody; walnut
cadeia de caracteres SMILES
O(CC)C(=O)C(=O)C(CC)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-4-6(3)7(9)8(10)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
HCDYSXWWIWPQEN-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
77.11 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)