Documentos Principais
W489811
Sigma-Aldrich
(E)-5-Octenal
≥95%, stabilized
Sinônimo(s):
Pomelo aldehyde
Selecione um tamanho
W489811-SAMPLE-K
R$ 411,00
25 G
R$ 1.305,00
100 G
R$ 2.413,00
R$ 411,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W489811-SAMPLE-K
R$ 411,00
25 G
R$ 1.305,00
100 G
R$ 2.413,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H14O
Número CAS:
Peso molecular:
126.20
Número FEMA:
4898
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 411,00
Previsão de entrega em28 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
grau
Halal
Kosher
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
contém
alpha-tocopherol as stabilizer
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
grapefruit; citrus
cadeia de caracteres SMILES
O=CCCC\C=C\CC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h3-4,8H,2,5-7H2,1H3/b4-3+
chave InChI
ZUSUVEKHEZURSD-ONEGZZNKSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)