Documentos Principais
W466620
Sigma-Aldrich
(-)-α-Bisabolol
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
(-)-6-Methyl-2-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)-5-hepten-2-ol, Levomenol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26O
Número CAS:
Peso molecular:
222.37
Número FEMA:
4666
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352212
Número de Flavis:
02.129
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; woody; spicy; sweet
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([C@H]1CCC(=CC1)C)(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C15H26O/c1-12(2)6-5-11-15(4,16)14-9-7-13(3)8-10-14/h6-7,14,16H,5,8-11H2,1-4H3/t14-,15+/m1/s1
chave InChI
RGZSQWQPBWRIAQ-CABCVRRESA-N
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)