Documentos
W463901
Sigma-Aldrich
2-Methoxypyridine
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
109.13
Número FEMA:
4639
Beilstein:
108189
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
grau
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.503 (lit.)
pb
142 °C (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
burnt; fatty; green
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccn1
InChI
1S/C6H7NO/c1-8-6-4-2-3-5-7-6/h2-5H,1H3
chave InChI
IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup