Documentos Principais
517070
Sigma-Aldrich
Nitrosylsulfuric acid solution
40 wt. % in sulfuric acid
Sinônimo(s):
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
Selecione um tamanho
250 ML
R$ 431,00
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 ML
R$ 431,00
About This Item
Fórmula linear:
HO3SONO
Número CAS:
Peso molecular:
127.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 431,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
concentração
40 wt. % in sulfuric acid
densidade
1.865 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
chave InChI
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)