Documentos Principais
W431105
Sigma-Aldrich
Methyl cyclohexadiene
mixture of isomers, stabilized, ≥98%
Sinônimo(s):
Lemon hexadiene
Selecione um tamanho
W431105-SAMPLE-K
R$ 993,00
100 G
R$ 1.989,00
500 G
R$ 4.680,00
R$ 993,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W431105-SAMPLE-K
R$ 993,00
100 G
R$ 1.989,00
500 G
R$ 4.680,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10
Número CAS:
Peso molecular:
94.15
Número FEMA:
4311
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
R$ 993,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
contém
synthetic α-Tocopherol as stabilizer
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
lemon; lime; earthy
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CC=CC=C1C
InChI
1S/C7H10/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,5H,4,6H2,1H3
chave InChI
QMFJIJFIHIDENY-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
40.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
4.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the ratio (ballpark is fine) between the isomers CAS 30640-46-1 and CAS 1888-90-0?
    1 answer
    1. The Certificate of Analysis provides the sum of the isomers as determined by GC. The ratio or quantity of each is not reported. No further information is available. See the link below to review the CofA:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/COFA/W4/W431105/W431105-BULK-K____SHBN3322__.pdf