Documentos Principais
W425301
Sigma-Aldrich
Methyl 10-undecenoate
96%
Sinônimo(s):
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CH(CH2)8CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
4253
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
245 °C (lit.)
solubilidade
H2O: insoluble
alcohol: soluble
oil: soluble
propylene glycol: soluble
densidade
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; fruity; waxy
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
chave InChI
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)