Documentos Principais
W398311
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl hexanoate
≥93%, FG
Sinônimo(s):
2-Hexenyl hexanoate, (E)-2-Hexen-1-yl hexanoate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
198.30
Número FEMA:
3983
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
09.398
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
FG
Halal
Nível de qualidade
conformidade reg.
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥93%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; waxy; herbaceous
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(=O)OC\C=C\CCC
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-5-7-9-11-14-12(13)10-8-6-4-2/h7,9H,3-6,8,10-11H2,1-2H3/b9-7+
chave InChI
UQPLEMTXCSYMEK-VQHVLOKHSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)