Documentos Principais
W395500
Sigma-Aldrich
3-Nonen-2-one solution
10% in ethanol, natural (US), FG
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H16O
Número CAS:
Peso molecular:
140.22
Número FEMA:
3955
Conselho da Europa nº:
11163
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
7.188
grau
FG
Kosher
natural (US)
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
concentração
10% in ethanol
índice de refração
n20/D 1.370
densidade
0.810 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; green; mushroom; musty; spicy; vegetable; nutty
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C(C)=O
InChI
1S/C9H16O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
chave InChI
HDKLIZDXVUCLHQ-BQYQJAHWSA-N
Descrição geral
Natural occurence(neat): Asparagus, chicken, crayfish, mushroom, oats, soybeans, apricot and beef [1]
Aplicação
The powerful earthy, fatty notes of this material will enhance mushroom, vegetable flavors like cucumber and cultured dairy flavors like sour cream, yogurt and kefir. It should also be considered to enlarge the ketone complex in Brie, Gorgonzola, Camembert and other mold-ripened cheese flavors.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 10%[1]
Taste at 1-5ppm[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
16 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Michalski, J.
Perfumer & Flavorist, 39(2), 49-49 (2014)