W394602
2-Methylcyclohexanone
≥98%
Sinônimo(s):
Tetrahydro-o-cresol
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.448 (lit.)
pb
162-163 °C (lit.)
densidade
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
cooling; minty; peppermint
cadeia de caracteres SMILES
CC1CCCCC1=O
InChI
1S/C7H12O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
LFSAPCRASZRSKS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
48 °C