Documentos Principais
W379506
Sigma-Aldrich
1,3,5-Undecatriene, mixture of 1,3(E),5(Z) and 1,3(E),5(E) isomers
≥70%, stabilized
Sinônimo(s):
galbanum decatriene
Selecione um tamanho
W379506-SAMPLE-K
R$ 446,00
1 KG
R$ 29.022,00
R$ 446,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W379506-SAMPLE-K
R$ 446,00
1 KG
R$ 29.022,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4(CH=CH)2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
150.26
Número FEMA:
3795
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
1.061
NACRES:
NA.21
R$ 446,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
Ensaio
≥70%
contém
α-tocopherol, synthetic as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.513 (lit.)
p.e.
280-285 °C (lit.)
densidade
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fresh; green
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC\C=C\C=C\C=C
InChI
1S/C11H18/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3,5,7,9,11H,1,4,6,8,10H2,2H3/b7-5+,11-9+
chave InChI
JQQDKNVOSLONRS-JEGFTUTRSA-N
Categorias relacionadas
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
172.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
78 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)