Documentos Principais
W379107
Sigma-Aldrich
Octahydrocoumarin
≥98% (mixture of cis and trans)
Sinônimo(s):
Bicyclononalactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.21
Número FEMA:
3791
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
13.161
Ensaio
≥98% (mixture of cis and trans)
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
p.e.
145 °C/16 mmHg (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCC2CCCCC2O1
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 100 ppm
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 71-71 (2002)