Documentos Principais
W374806
Sigma-Aldrich
L-Menthyl lactate
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H24O3
Número CAS:
Peso molecular:
228.33
Número FEMA:
3748
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.551
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥97%
atividade óptica
[α]20/D −81°, c = 5 in ethanol
p.e.
142 °C/5 mmHg (lit.)
pf
42-47 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Organoléptico
alcohol; minty
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(=O)[C@H](C)O
InChI
1S/C13H24O3/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)16-13(15)10(4)14/h8-12,14H,5-7H2,1-4H3/t9-,10?,11+,12-/m1/s1
chave InChI
UJNOLBSYLSYIBM-SGUBAKSOSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 25 ppm
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 56-56 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 41-41 (2005)