Documentos Principais
W266809
Sigma-Aldrich
DL-Menthyl acetate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
(5-methyl-2-propan-2-ylcyclohexyl) acetate, Menthyl acetate racemic
Selecione um tamanho
W266809-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 721,00
10 KG
R$ 7.213,00
25 KG
R$ 16.693,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W266809-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 721,00
10 KG
R$ 7.213,00
25 KG
R$ 16.693,00
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2668
Número CE:
Conselho da Europa nº:
206
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.016
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
300
400
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.445
p.e.
228-229 °C
densidade
0.922 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; cooling; minty
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C1CCC(C)CC1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
XHXUANMFYXWVNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Taste at 25 ppm
Outras notas
Natural occurrence: Mentha arvensis, peppermint, scotch spearmint, raspberry, mango, buchu oil, lemon blam, ginger and orange juice, eucalyptus oil.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
197.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
92 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 58-58 (2002)
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)