Documentos
W369918
Sigma-Aldrich
Isopropyl 2-methylbutyrate
≥98%
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CO2CH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
144.21
Número FEMA:
3699
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.547
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.397 (lit.)
pb
140-144 °C/727 mmHg (lit.)
densidade
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; oily; fruity; ethereal; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C8H16O2/c1-5-7(4)8(9)10-6(2)3/h6-7H,5H2,1-4H3
chave InChI
DIRDKDDFAMNBNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup