Documentos Principais
W368318
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-oxohexanoate
≥98%
Sinônimo(s):
Ethyl butyrylacetate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2COCH2COOC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
158.19
Número FEMA:
3683
Beilstein:
507689
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.542
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.427 (lit.)
p.e.
104 °C/22 mmHg (lit.)
densidade
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
berry; green; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-5-7(9)6-8(10)11-4-2/h3-6H2,1-2H3
chave InChI
KQWWVLVLVYYYDT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethyl 3-oxohexanoate is a volatile flavor ester that is reported to occur in banana fruit.[1] It can undergo bioreduction to form ethyl (R)-3-hydroxyhexanoate, another key food flavoring agent.[2]
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Highly enantioselective bioreduction of ethyl 3-oxohexanoate.
de Souza Ramos A, et al.
Tetrahedron Letters, 52(46), 6127-6129 (2011)
Volatile components of banana fruit (Musa sapientum L.)?Indio? from Cuba.
Pino JA, et al.
J. Essent. Oil Res., 15(2), 79-80 (2003)