Documentos Principais
W367000
Sigma-Aldrich
2,4-Dodecadienal
natural (US), 10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
Selecione um tamanho
W367000-SAMPLE-K
R$ 362,00
100 G
R$ 1.005,00
1 KG
R$ 15.091,00
R$ 362,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W367000-SAMPLE-K
R$ 362,00
100 G
R$ 1.005,00
1 KG
R$ 15.091,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O
Número CAS:
Peso molecular:
180.29
Número FEMA:
3670
Beilstein:
1776172
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
vegetable
grau:
Halal
Kosher
natural (US)
fonte biológica:
botanical
alérgeno alimentar:
no known allergens
R$ 362,00
Previsão de entrega em11 de abril de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
natural (US)
concentração
10 wt. % in medium chain triglycerides (MCTG)
densidade
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
vegetable
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC\C=C\C=C\C=O
InChI
1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h8-12H,2-7H2,1H3/b9-8+,11-10+
chave InChI
QKTZBZWNADPFOL-BNFZFUHLSA-N
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
201.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
93.89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)