fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.5120 (lit.)
pb
268 °C (lit.)
densidade
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
clover
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C11H14O3/c1-2-3-8-14-11(13)9-6-4-5-7-10(9)12/h4-7,12H,2-3,8H2,1H3
chave InChI
YFDUWSBGVPBWKF-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3