Documentos Principais
W364304
Sigma-Aldrich
Ethyl-trans-2-octenoate
≥98%, FG
Sinônimo(s):
trans-2-Octenoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
170.25
Número FEMA:
3643
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10617
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.285
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.4410 (lit.)
p.e.
222 °C (lit.)
densidade
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fatty; green; fruity
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCC)=C(\[H])C(=O)OCC
InChI
1S/C10H18O2/c1-3-5-6-7-8-9-10(11)12-4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3/b9-8+
chave InChI
AISZSTYLOVXFII-CMDGGOBGSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
208.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
98.3 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)