Documentos Principais
W363501
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone
97%, FG
Sinônimo(s):
toffee furanone
About This Item
Fórmula linear:
C4OH2OCH3OH
Número CAS:
Peso molecular:
114.10
Número FEMA:
3635
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.085
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
97%
pf
129-133 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
caramel; coffee; brown; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(O)C(=O)CO1
InChI
1S/C5H6O3/c1-3-5(7)4(6)2-8-3/h7H,2H2,1H3
chave InChI
DLVYTANECMRFGX-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
4-Hydroxy-5-methyl-3-furanone is the key flavor component of beef broth[1][2][3] and shoyu (soy sauce).[4]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Isolation of 4-hydroxy-5-methyl-3 (2H)-furanone, a flavor component in shoyu (soy sauce).
Nunomura N, et al.
Agricultural and Biological Chemistry, 43(6), 1361-1363 (1979)
Production of 4-hydroxy-5-methyl-3 (2H)-furanone, a component of beef flavor, from a 1-amino-1-deoxy-D-fructuronic acid
Hicks KB, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 22(4), 724-725 (1974)
Mechanism of formation of 4-hydroxy-5-methyl-3 (2H)-furanone, a component of beef flavor, from Amadori products.
Hicks KB & Feather MS.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 23(5), 957-960 (1975)
Components contributing to beef flavor. Isolation of 4-hydroxy-5-methyl-3 (2H)-furanone and its 2, 5-dimethyl homolog from beef broth
Tonsbeek CH, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 16(6), 1016-1021 (1968)
Etsuko Sugawara et al.
Bioscience, biotechnology, and biochemistry, 71(7), 1761-1763 (2007-07-10)
The formation of HEMF[2(or 5)-ethyl-5(or 2)-methyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone], the aroma component specific to miso and soy sauce, was promoted by cultivating the halo-tolerant yeast, Zygosaccharomyces rouxii, in a medium including the amino-carbonyl reaction products based on ribose and glycine. The glucose concentration