Documentos Principais
W363413
Sigma-Aldrich
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one solution
10 wt. % in propylene glycol
Sinônimo(s):
Caramel furanone, Sotolon, Sugar lactone
Selecione um tamanho
W363413-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 5.091,00
R$ 373,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W363413-SAMPLE-K
R$ 373,00
1 KG
R$ 5.091,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H8O3
Número CAS:
Peso molecular:
128.13
Número FEMA:
3634
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
10.030
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Previsão de entrega em18 de maio de 2025
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
concentração
10 wt. % in propylene glycol
índice de refração
n20/D 1.438
densidade
1.049 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
caramel; maple; sweet
InChI
1S/C6H8O3/c1-3-4(2)9-6(8)5(3)7/h4,7H,1-2H3
chave InChI
UNYNVICDCJHOPO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Natural occurrence: Fenugreek seed, roasted Virginia tobacco, sake, rice wine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Odor at 1.0%
Taste at 5-25 ppm
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 39-39 (2005)
Artigos
EPA's Twelve Principles of Green Chemistry guide Flavors and Fragrances industry toward environmentally friendly practices.