Documentos Principais
W363200
Sigma-Aldrich
Phenethyl 2-methylbutyrate
≥95%, FG
Sinônimo(s):
rose butanoate, Benzyl carbinyl ethyl methyl acetate
Selecione um tamanho
W363200-SAMPLE-K
R$ 373,00
250 G
R$ 517,00
1 KG
R$ 912,00
5 KG
R$ 3.061,00
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
W363200-SAMPLE-K
R$ 373,00
250 G
R$ 517,00
1 KG
R$ 912,00
5 KG
R$ 3.061,00
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CH(CH3)CO2CH2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
206.28
Número FEMA:
3632
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10883
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.538
NACRES:
NA.21
R$ 373,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomendaSolicite mais informações
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥95%
índice de refração
n20/D 1.486 (lit.)
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
green; floral; waxy; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(=O)OCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H18O2/c1-3-11(2)13(14)15-10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11H,3,9-10H2,1-2H3
chave InChI
KVKKTLBBYFABAZ-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)