Documentos
W350575
Sigma-Aldrich
3-Methylbutyl 2-methylbutanoate
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Isoamyl 2-methylbutyrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
172.26
Número FEMA:
3505
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
Número de Flavis:
9.530
NACRES:
NA.21
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
pb
41 °C/1.5 mmHg (lit.)
densidade
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; berry; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)C(=O)OCCC(C)C
InChI
1S/C10H20O2/c1-5-9(4)10(11)12-7-6-8(2)3/h8-9H,5-7H2,1-4H3
chave InChI
VGIRHYHLQKDEPP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
143.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
62 °C - closed cup